Stampa…

2-Bromoanisole ≥98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Bromo-2-methoxybenzene

A11692.14 A11692.22 A11692.36
A11692.14EA 35.4 EUR
A11692.14 A11692.22 A11692.36
2-Bromoanisole ≥98%
2-Bromoanisole

Purity: 98% CAS No.: 578-57-4 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 220-222° Beilstein Reference: 1859996 MDL No.: MFCD00000064

Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187.04 g/mol
Punto di ebollizione: 220…222 °C
Punto di fusione: 2…3 °C
Densità: 1.511
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000064
CAS Number: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9 III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR