Stampa…
2-Bromoanisole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
170260250 170261000
ACRO170260250EA 58.3 EUR
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanisole 97%
2-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Punto di ebollizione: 223 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,502 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000064
CAS Number: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %