Stampa…
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25331.04 B25331.09
B25331.04EA 41.9 EUR
B25331.04 B25331.09
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Purity: 98% CAS No.: 77337-82-7 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Melting Point: 102-107° Beilstein Reference: 2520496
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,03 g/mol
Punto di fusione: 102…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041250
CAS Number: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5