Stampa…
1-Bromo-3-nitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
160390250 160391000
ACRO160390250EA 68.6 EUR
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Bromo-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 51…54 °C
Densità: 1,704 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024298
CAS Number: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %