1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromonitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 577-19-5
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2044109
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007045
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Punto di ebollizione: 261 °C Punto di fusione: 40…44 °C Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007045 CAS Number: 577-19-5 EINECS: 209-409-0 UN: 3459 ADR: 6.1,III |