Stampa…
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 31.8 EUR
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di ebollizione: 261 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007045
CAS Number: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %