1,4-Dibromo-2-nitrobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 3460-18-2
Molecular Formula: C6H3Br2NO2
Formula Weight: 280.91
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 1950425
Formula:
C₆H₃Br₂NO₂ Punto di fusione: 82…85 °C Densità: 2,374 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007046 CAS Number: 3460-18-2 EINECS: 222-404-8 UN: 3077 ADR: 9,III |