Stampa…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
112860250 112861000
ACRO112860250EA 27.2 EUR
ACRO112860250 ACRO112861000
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 97%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Punto di fusione: 81…85 °C
Densità: 2,374 g/cm³
MDL Number: MFCD00007046
CAS Number: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %