Stampa…
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
334860050 334860250
ACRO334860050EA 102 EUR
ACRO334860050 ACRO334860250
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051578
CAS Number: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥97.5 %