Stampa…
4-Bromoanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15126.0B A15126.18 A15126.30
A15126.0BEA 388 EUR
A15126.0B A15126.18 A15126.30
4-Bromoanilina ≥98%
4-Bromoanilina
Purity: 98+% CAS No.: 106-40-1 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Physical Form: Cryst solid Odour: Characteristic Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 742031 Merck Reference: 14,1404 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007822
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 222…224 °C
Punto di fusione: 60…65 °C
Densità: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007822
CAS Number: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1404