4-Bromoanilina 96% pract.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₆BrN Punto di ebollizione: 230…250 °C Punto di fusione: 60…64 °C Densità: 1,497 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007822 CAS Number: 106-40-1 EINECS: 203-393-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01388 |
Appearance | Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
GC | ≥95 % |