Stampa…
4-Bromoanilina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 28.6 EUR
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromoanilina 99+%
4-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 230…250 °C
Punto di fusione: 60…64 °C
Densità: 1,497 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007822
CAS Number: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %