Stampa…
3-Bromoaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 24.6 EUR
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoaniline 98%
3-Bromoaniline
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 251 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 16,8 °C
Densità: 1,58 g/cm³
Flash Pt: >230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007757
CAS Number: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %