Stampa…
2-Bromoaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 40.2 EUR
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 229 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,578 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007632
CAS Number: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %