2,6-Dibromoaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 608-30-0
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 2207094
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007638
Formula:
C₆H₅Br₂N Punto di ebollizione: 262…264 °C Punto di fusione: 79…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007638 CAS Number: 608-30-0 EINECS: 210-158-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |