Stampa…
2,5-Dibromoaniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
155030050 155030250
ACRO155030050EA 42.8 EUR
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromoaniline 97%
2,5-Dibromoaniline
Formula: C₆H₅Br₂N
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 51…56 °C
Flash Pt: 109 °C
MDL Number: MFCD00007636
CAS Number: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure