2,4-Dibromoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 615-57-6
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 156°/24mm
Beilstein Reference: 2206653
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007633
Formula:
C₆H₅Br₂N Punto di ebollizione: 156 °C (24 mmHg) Punto di fusione: 78…82 °C Densità: 2,297 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007633 CAS Number: 615-57-6 EINECS: 210-434-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |