1-Bromo-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Formula:
C₆H₄BrI Punto di ebollizione: 252 °C Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001051 CAS Number: 589-87-7 EINECS: 209-662-7 |