Stampa…
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-iodobenzene
218380250 218381000
ACRO218380250EA 94.4 EUR
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Bromo-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-iodobenzene
Formula: C₆H₄BrI
Peso molecolare: 282,91 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 89…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001051
CAS Number: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %