Stampa…
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromoiodobenzene
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 77.1 EUR
A19596.14 A19596.22
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Formula: C₆H₄BrI
Peso molecolare: 282,91 g/mol
Punto di ebollizione: 252 °C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 2,219
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001043
CAS Number: 591-18-4
EINECS: 209-703-9