1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BrI Punto di ebollizione: 120 °C (18 mmHg) Densità: 2,21 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001043 CAS Number: 591-18-4 EINECS: 209-703-9 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |