2-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 147460-41-1
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7915214
MDL No.: MFCD00040939
Formula:
C₆H₄BrFO Punto di ebollizione: 184…186 °C Densità: 1,717 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040939 CAS Number: 147460-41-1 |