2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 496-69-5
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 123-125°/50mm
Beilstein Reference: 2355593
MDL No.: MFCD00010614
Formula:
C₆H₄BrFO Punto di ebollizione: 123…125 °C (50 mmHg) Punto di fusione: 42…46 °C Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010614 CAS Number: 496-69-5 |