4-Bromo-2-fluorophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Formula:
C₆H₄BrFO Punto di ebollizione: 82…83 °C (10 mmHg) Densità: 1,744 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011722 CAS Number: 2105-94-4 |