4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
293920250
293920050
293921000
ACRO293920250EA
65.9
EUR
ACRO293920250
ACRO293920050
ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Formula:
C₆H₄BrFO Punto di ebollizione: 79 °C (7 mmHg) Densità: 1,74 g/cm³ Flash Pt: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011722 CAS Number: 2105-94-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |