1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₇H₄BrF₃O Punto di ebollizione: 153 °C (1013 hPa) Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040834 CAS Number: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 UN: 3334 ADR: 9, |
Solubility | 11.7 mg/l (20 °C) |
Molar Mass | 241.01 g/mol |
Boiling Point | 91 - 92 °C (100 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (55 °C) |
Flash Point | 67 °C |
Density | 1.62 g/cm3 (20 °C) |