1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 407-14-7
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 2046332
MDL No.: MFCD00040834
Formula:
C₇H₄BrF₃O Punto di ebollizione: 155…157 °C Densità: 1,622 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040834 CAS Number: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 UN: 3334 ADR: 9, |