1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 105931-73-5
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formula:
C₆H₃BrFI Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 46…50 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010608 CAS Number: 105931-73-5 |