Stampa…
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 54.2 EUR
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Peso molecolare: 300,9 g/mol
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 46…49 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010608
CAS Number: 105931-73-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %