Stampa…
Toluenediisocyanate mixture of isomers ≥98.0% (by GC) (2,4- ∼ 80%, 2,6- ∼ 20%)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0264-25G T0264-500G
TCIAT0264-25GEA 17 EUR
TCIAT0264-25G TCIAT0264-500G
Toluenediisocyanate mixture of isomers ≥98.0% (by GC) (2,4- ∼ 80%, 2,6- ∼ 20%)
Toluenediisocyanate
Formula: C₉H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 251°C
Punto di fusione: 14°C
Flash Pt: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01778251
CAS Number: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)