Stampa…
2-Idrossietile acrilato ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0743.0500 A0743-25ML A0743-500ML
TCIAA0743.0500EA 0 EUR
TCIAA0743.0500 TCIAA0743-25ML TCIAA0743-500ML
2-Idrossietile acrilato ≥95.0% (by GC) stabilizzato
2-Idrossietile acrilato
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 92°C
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00002865
CAS Number: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&vid=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %