Stampa…
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ100
93285-1G 93285-25G 93285-5G
93285-1GEA 46 EUR
93285-1G 93285-25G 93285-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₁₈H₁₂N₆
Peso molecolare: 312,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006045
CAS Number: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b614188da3585af8f3210f47b29434d2277b13ea&vid=b614188da3585af8f3210f47b29434d2277b13ea&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1bf05ec0a588c86a83713f218f64239ab9d054&vid=0f1bf05ec0a588c86a83713f218f64239ab9d054&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78a35116ee243c85c68ff5eaf50219ad068efc50&vid=78a35116ee243c85c68ff5eaf50219ad068efc50&prid=web&clid=SAPDAM