1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate indicatore per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Attenzione
|
89460-100G
89460-10G
89460-100GEA
190.4
EUR
89460-100G
89460-10G
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate indicatore per complessometria, Fluka™
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Formula:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149531 CAS Number: 270573-71-2 EINECS: 205-741-5 |
Identity (IR) | complying |
Assay (HPLC) | Min. 95.0 % |
Indicator solution | complying |
Water (Karl Fischer) | Max. 7 % |
Suitability for Complexometry | complying |