Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20118.06 B20118.14
B20118.06EA 70.9 EUR
B20118.06 B20118.14
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 112704-79-7 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 210-213° Beilstein Reference: 6323931
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,01 g/mol
Punto di fusione: 210…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143263
CAS Number: 112704-79-7