2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1006-41-3
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 2614292
Formula:
C₇H₄BrFO₂ Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 167…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055370 CAS Number: 1006-41-3 |