2-Ethylhexyl methacrylate stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009494 CAS Number: 688-84-6 EINECS: 211-708-6 |
Solubility |
|
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 198.3 g/mol |
Boiling Point | 218 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Explosion Limit | 0.6 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |