Stampa…
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
8.20890.0025EA 179 EUR
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006445
CAS Number: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 214.22 g/mol