Stampa…
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20359.0250 8.20359.9030
8.20359.0250EA 46 EUR
8.20359.0250 8.20359.9030
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine stabilizzato, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006049
CAS Number: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 26 - 27 °C
Molar Mass 249.27 g/mol
Boiling Point 149 - 150 °C (3 hPa) decomposes
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 165 - 170 °C
Density 1.000 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material