N,N-Dimetilidrazina
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1-Dimetilidrazina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10408.0100
8.10408.0500
8.10408.0100EA
92.7
EUR
8.10408.0100
8.10408.0500
N,N-Dimetilidrazina
N,N-Dimetilidrazina
Formula:
C₂H₈N₂ Peso molecolare: 60,1 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
57-14-7 EINECS: 200-316-0 UN: 1163 ADR: 6.1 (3, 8),I |