Stampa…
Toluenediisocyanate mixture of isomers ≥98% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
8.08264.0100EA 31.3 EUR
8.08264.0100 8.08264.0500 8.08264.9025 8.08264.2500
Toluenediisocyanate mixture of isomers ≥98% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Toluenediisocyanate
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formula: C₉H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 12…14 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01778251
CAS Number: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,6-diisocyanate (NMR) 10.0 - 30.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,4-diisocyanate (NMR) 70.0 - 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.218 - 1.222
Identity (IR) passes test