Stampa…
Tetraidrotiofene 1,1-diossido ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07993.0250 8.07993.1000 8.07993.9063
8.07993.0250EA 59.1 EUR
8.07993.0250 8.07993.1000 8.07993.9063
Tetraidrotiofene 1,1-diossido ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetraidrotiofene 1,1-diossido
Formula: C₄H₈O₂S
Peso molecolare: 120,17 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,26 g/cm3 (30 °C)
Flash Pt: 177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005484
CAS Number: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (30 °C)
Flash Point 177 °C
Refractive Index 1.484 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (30 °C)