Stampa…
Metile acrilato stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Acrilato di metile
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00841.0100 8.00841.1000 8.00841.9050
8.00841.0100EA 29.2 EUR
8.00841.0100 8.00841.1000 8.00841.9050
Metile acrilato stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metile acrilato
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86.09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008627
CAS Number: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Solubility 52 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 79 - 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 93 hPa (20 °C)
Flash Point -2.7 °C
Refractive Index 1.4021 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18.6 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 415 °C
Water absorption 250 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid