Stampa…
2-Etilesil acrilato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
8.00835.0100EA 34.2 EUR
8.00835.0100 8.00835.0500 8.00835.9022
2-Etilesil acrilato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
2-Etilesil acrilato
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009495
CAS Number: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
Visualizza i codici
Solubility 0.1 g/l (25 °C)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 0.9 - 6.0 %(V)
Density 0.887 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C