Stampa…
2-Idrossietile metacrilato ≥97.0% (by GC) stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
8.00588.0250EA 46.4 EUR
8.00588.0250 8.00588.2500 8.00588.9025
2-Idrossietile metacrilato ≥97.0% (by GC) stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Idrossietile metacrilato
Formula: C₆H₁₀O₃
Punto di fusione: –60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002863
CAS Number: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -60 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Hill Formula C6H10O3
Chemical Formula CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH