Stampa…
Acido citrico 50%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
4.80855.1000EA 0 EUR
4.80855.1000 4.80855.9950 4.80855.9025 4.80855.9180
Acido citrico 50%, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Acido citrico
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011669
CAS Number: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM