Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A13318.06 A13318.14
A13318.06EA 47.9 EUR
A13318.06 A13318.14
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 79630-23-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 134-136°/33mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00055432
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di ebollizione: 134…136 °C (33 mmHg)
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055432
CAS Number: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III