Stampa…
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B24989.06 B24989.14
B24989.06EA 62.6 EUR
B24989.06 B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 57381-39-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 8678330 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00142875
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142875
CAS Number: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III