Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16112.06 A16112.14 A16112.22
A16112.06EA 47.2 EUR
A16112.06 A16112.14 A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 57848-46-1 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 42°/19mm MDL No.: MFCD00143261
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 59…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143261
CAS Number: 57848-46-1