Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15198.06 A15198.14
A15198.06EA 54.3 EUR
A15198.06 A15198.14
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥98%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 77771-02-9 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 138-139°/2.5mm Beilstein Reference: 5806226 MDL No.: MFCD00042186
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Punto di fusione: 29…33 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042186
CAS Number: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1