Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
293930050 293930250
ACRO293930050EA 52.3 EUR
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Punto di fusione: 28…33 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042186
CAS Number: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %